Merck
181277
Sigma-Aldrich
聚丙烯酸-丙烯酰胺
average Mw 5,000,000, powder
别名:
Acrylamide-acrylic acid copolymer, Acrylamide-acrylic acid resin, Poly(acrylamide-acrylic acid)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
表单
powder
分子量
average Mw 5,000,000
杂质
10-15 wt. % water
5-10 wt. % sodium sulfate
粘度
2-3 cP, 0.1 % in H2O
转变温度
Tg 165 °C
溶解性
water and some protic solvents: soluble
密度
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
NC(=O)C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2/c2*1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5)
InChI key
RNIHAPSVIGPAFF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
增稠剂、粘合剂、上浆剂、絮凝剂、交联剂、助滤剂、润滑剂、减阻剂以及聚合物回收剂。
特点和优势
pH 值从 3 变化到 10 对粘性影响很小。对电解质的高度耐受性。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)