Merck
159735
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-次甲基三甲酰胺
97%
别名:
三亚氨甲基甲烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HCONH)3CH
CAS号:
分子量:
145.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
170-172 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES 字串
[H]C(=O)NC(NC([H])=O)NC([H])=O
InChI
1S/C4H7N3O3/c8-1-5-4(6-2-9)7-3-10/h1-4H,(H,5,8)(H,6,9)(H,7,10)
InChI 密鑰
HNPCDFJZADHNHD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
N,N′,N′′-Methylidynetrisformamide is also referred as tris(formamido)methane.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Synthesis of Tris (carboalkoxyamino) methane and N-Carbethoxyiminocarboxylic Acid Esters.
Grakauskas V.
The Journal of Organic Chemistry, 36(21), 3251-3252 (1971)