Merck
156825
Sigma-Aldrich
三氟化硼丙醇络合物
in excess propanol, BF3 14 wt. %
别名:
(T-4)-Trifluoro(1-propanol)boron, Boron trifluoride-propanol complex (1:1)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BF3 · CH3CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
127.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
成份
BF3, 14 wt. %
反應適用性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
濃度
in excess propanol
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
密度
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCO.FB(F)F
InChI
1S/C3H8O.BF3/c1-2-3-4;2-1(3)4/h4H,2-3H2,1H3;
InChI 密鑰
RQPQOULISUUGNY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
75.2 °F - closed cup
閃點(°C)
24 °C - closed cup