Merck
15021
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(2-Cl)-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
Boc-L-2-氯苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18ClNO4
分子量:
299.75
Beilstein:
8778440
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −24.5±1°, c = 1% in ethyl acetate
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
94-100 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-6-4-5-7-10(9)15/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
TUUQJNHCVFJMPU-NSHDSACASA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3