Merck
14799
Sigma-Aldrich
N,N′-双(2,6-二甲苯)苝-3,4,9,10-四羧酸二酰亚胺
≥90%
别名:
DXP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H26N2O4
CAS号:
分子量:
598.65
Beilstein:
4626671
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥90%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(C)c1N2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(C(=O)c7ccc(c8ccc(C2=O)c3c48)c5c67)c9c(C)cccc9C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他說明
可溶性苝系荧光染料具有特别高的耐光性和量子产量
访问文档库
Rademacher, A., et al.
Chemische Berichte, 115, 2927-2927 (1982)