Merck
121045
Sigma-Aldrich
4-氯苯基亚砜
97%
别名:
双(4-氯苯基)亚砜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(ClC6H4)2SO
CAS号:
分子量:
271.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
141-144 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc(Cl)cc2
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3