Merck
104965
Sigma-Aldrich
腺嘌呤
99%
别名:
6-氨基嘌呤, 维生素 B4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5N5
CAS号:
分子量:
135.13
Beilstein:
5777
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
99%
mp
>360 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI 密鑰
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves