Merck
104566
Supelco
吐啉
indicator grade
别名:
1-(2-胂酸苯偶氮)-2-萘酚-3,6-二磺酸 二钠盐, 2-(2-羟基-3,6-二磺基-1-萘偶氮)苯胂酸 二钠盐, 2-(3,6-二磺基-2-羟基-1-萘偶氮)苯胂酸 二钠盐, APANS, 钍试剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H11AsN2Na2O10S2
CAS号:
分子量:
576.30
Beilstein:
2957648
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161500
PubChem物質ID:
等級
indicator grade
技術
titration: suitable
λmax
483 nm
SMILES 字串
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccccc2[As](O)(O)=O)c3ccc(cc3cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H13AsN2O10S2.2Na/c20-16-14(31(27,28)29)8-9-7-10(30(24,25)26)5-6-11(9)15(16)19-18-13-4-2-1-3-12(13)17(21,22)23;;/h1-8,20H,(H2,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
InChI 密鑰
DCSRPHQBFSYJNN-BUFQOAPZSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges