Merck
AC7300012911
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
Ethyl 6-chloro-5-cyano-2-phenylnicotinate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
286.72
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 6-chloro-5-cyano-2-phenylnicotinate
Inchi Code
1S/C15H11ClN2O2/c1-2-20-15(19)12-8-11(9-17)14(16)18-13(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,2H2,1H3
InChI 密鑰
NXOAKQSGNPAYSU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00058
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00058
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)