Merck
ADVH98DE7197
AChemBlock
Methyl trans-2-Oxo-5-phenylcyclopentanecarboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
218.25
MDL號碼:
Iupac Name
methyl (1R,5S)-2-oxo-5-phenylcyclopentane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H14O3/c1-16-13(15)12-10(7-8-11(12)14)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,12H,7-8H2,1H3/t10-,12-/m1/s1
InChI 密鑰
FWLLPGIDURYFKA-ZYHUDNBSSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u142172-methyl-trans-2-oxo-5-phenylcyclopentanecarboxylate.html
Synonym
methyl rel-(1R,5S)-2-oxo-5-phenylcyclopentane-1-carboxylate
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u142172-methyl-trans-2-oxo-5-phenylcyclopentanecarboxylate.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)