Merck
ADVH7F37CF5D
AChemBlock
2-(4-Phenoxyphenoxy)ethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
230.26
MDL號碼:
Iupac Name
2-(4-phenoxyphenoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C14H14O3/c15-10-11-16-12-6-8-14(9-7-12)17-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10-11H2
InChI 密鑰
GFDTXHCIHYNABU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t101711-2-4-phenoxyphenoxy-ethanol.html
Synonym
2-(4-phenoxyphenoxy)ethan-1-ol
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t101711-2-4-phenoxyphenoxy-ethanol.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)