Merck
AC5410537742
Accela ChemBio Inc.
Methyl 5-(2-Nitrophenyl)isoxazole-3-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
248.19
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 5-(2-nitrophenyl)-3-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8N2O5/c1-17-11(14)8-6-10(18-12-8)7-4-2-3-5-9(7)13(15)16/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
NVHNLFNZDOHJQJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY015160&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY015160.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)