Merck
AABH97CEB4B1
AA BLOCKS, INC.
1-[4-(2-fluoroethoxy)phenyl]-N-methylmethanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
183.23
MDL號碼:
Iupac Name
1-(4-(2-fluoroethoxy)phenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C10H14FNO/c1-12-8-9-2-4-10(5-3-9)13-7-6-11/h2-5,12H,6-8H2,1H3
InChI 密鑰
YCNSDSAAFAUOOB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1500333-71-0
Synonym
1-[4-(2-fluoroethoxy)phenyl]-N-methylmethanamine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1500333-71-0
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)