Merck
AABH97CE8B1E
AA BLOCKS, INC.
ethyl [(pentan-3-yl)carbamoyl]formate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
187.24
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl [(1-ethylpropyl)amino](oxo)acetate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-4-7(5-2)10-8(11)9(12)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
GSABFEQLGUXMPD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/349442-60-0
Synonym
Ethyl[(1-ethylpropyl)amino](oxo)acetate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=349442-60-0
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)