Merck
AABH93DE1230
AA BLOCKS, INC.
3-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
231.32
MDL编号:
Iupac Name
3-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfanyl]phenylamine
Inchi Code
1S/C12H13N3S/c1-8-6-9(2)15-12(14-8)16-11-5-3-4-10(13)7-11/h3-7H,13H2,1-2H3
InChI key
TYFZVTWRRJPDKN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/387358-42-1
Synonym
3-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)sulphanyl]aniline
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=387358-42-1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)