Merck
AABH3036AD8C
AA BLOCKS, INC.
6-Benzyloxy-5-methoxyindole
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
253.3
MDL號碼:
Iupac Name
6-(benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole
Inchi Code
1S/C16H15NO2/c1-18-15-9-13-7-8-17-14(13)10-16(15)19-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,17H,11H2,1H3
InChI 密鑰
YPRAMYRRNNYGSE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2426-59-7
Synonym
6-Benzyloxy-5-methoxyindole
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2426-59-7
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)