Merck
AABH14DCB3AC
AA BLOCKS, INC.
2-(Methylthio)nicotinoyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
187.65
MDL编号:
Iupac Name
2-(methylsulfanyl)nicotinoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6ClNOS/c1-11-7-5(6(8)10)3-2-4-9-7/h2-4H,1H3
InChI key
OCEMBWMMHUSVMT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/97936-43-1
Synonym
2-(METHYLTHIO)PYRIDINE-3-CARBONYL CHLORIDE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=97936-43-1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)