Merck
A6191
Sigma-Aldrich
Antipain dihydrochloride
lyophilized powder
别名:
N-(N-α-羰基-Arg-Val-Arg-al)-Phe
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H44N10O6 · 2 HCl
CAS号:
分子量:
677.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
product name
抗蛋白酶素 二盐酸盐 来源于微生物源, protease inhibitor
生物源
Streptomyces sp.
品質等級
形狀
lyophilized powder
效力
1.4 μM Ki
溶解度
H2O: 50 mg/mL
1-butanol: soluble
1-propanol: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
作用方式
enzyme | inhibits
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl[H].Cl[H].[H]C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O)C(C)C
InChI
1S/C27H44N10O6.2ClH/c1-16(2)21(23(40)34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17;;/h3-5,8-9,15-16,18-21H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,34,40)(H,37,39)(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43);2*1H/t18?,19-,20?,21-;;/m0../s1
InChI 密鑰
YAHXZYICKJUJEO-BXLPLHKWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
化学结构:肽
應用
抗痛素二盐酸盐(微生物来源)已用于脂肪细胞型蛋白的印迹法制备和作为蛋白酶抑制剂混合物组分以分离细胞核提取物进行凝胶迁移分析。
50% 抑制的浓度(μg/ml):
木瓜蛋白酶,0.16
胰蛋白酶,0.26
组织蛋白酶 A,1.19
组织蛋白酶 B,0.59
组织蛋白酶 D,125
纤溶酶,93
糜蛋白酶和胃蛋白酶,250
也有报道用 K I = 1.4μM
生化/生理作用
丝氨酸/半胱氨酸蛋白酶和一些胰蛋白酶样丝氨酸蛋白酶的可逆性抑制剂。其操作类似于亮肽素;但其对纤溶酶的抑制作用较小,对组织蛋白酶 A 的抑制作用大于亮抑酶肽。长期给予止痛剂可降低 BALB/c-/3T3 细胞化学诱导转化的频率。
抗痛素二盐酸盐也抑制木瓜蛋白酶和组织蛋白酶B作用。
準備報告
在 50 mg/mL 水中进行溶解度试验,得到澄清至轻微浑浊的黄色溶液。据报道,它可溶于甲醇、水和 DMSO;不易溶于乙醇、丁醇和丙醇;不溶于苯、己烷和氯仿。8 水或缓冲液中的储备液-20°C 条件下可稳定储存约 1 个月。
稀释溶液应在冰上保存,因为末端醛容易氧化和消旋化,所以只能保存一天。
贮备液在水或缓冲液中 4℃ 可稳定 1 周,-20℃ 可稳定 1 个月。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Wenjie Xia et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(6) (2020-07-02)
In this study, a novel method called selective proteolysis was applied to the glycinin component of soy protein isolate (SPI), and a degraded glycinin hydrolysate (DGH) was obtained. The effects of high-intensity ultrasound (HIU) treatment (20 kHz at 400 W
The adipose tissue phenotype of hormone-sensitive lipase deficiency in mice
Wang S, et al.
Obesity Research, 9(2), 119-128 (2001)
Dawson, R., ed.
Data for Biochemical Research, 328-328 (1987)
Zollner, H., ed.
Handbook of Enzyme Inhibitors, 94-94 (1993)
Mechanism of interferon-gamma mediated down-regulation of interleukin-10 gene expression
Schaefer A, et al.
Molecular Immunology, 46(7), 1351-1359 (2009)
商品
木瓜蛋白酶是肽酶C1家族的一种半胱氨酸蛋白酶。它由单一多肽链组成,含有三个二硫键和一个酶活性所必需的巯基。
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
实验方案
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
凝血酶是一种内溶性丝氨酸蛋白酶,可选择性裂解纤维蛋白原的精氨酸-甘氨酸键,从而形成纤维蛋白并释放纤维蛋白肽A和B。