Merck
主页ServicesReCycler™溶剂系统
ReCycler™溶剂系统
ReCycler™服务为我们的客户提供了一种安全可靠的方式,帮助他们随时获得所需的溶剂。我们为您提供产品,然后带走空容器进行重复利用。从表面上看,这似乎是一个非常简单的过程,但深究起来,我们的散装溶剂递送服务所带来的好处比您想象的要多得多。
可持续性
回收溶剂
ReCycler™大容量溶剂输送系统可减少包装废弃物,消除危险处置成本,且无需冲洗瓶子,从而减少了用水量。实验室将变得更加环保。我们秉承可持续发展的理念,将可持续发展作为我们战略的重要组成部分。我们利用自己在科技领域的核心优势,帮助您实现可持续发展目标。
使用我们的散装溶剂递送服务是贵公司减少碳足迹的另一种途径。我们交付的散装溶剂容器可以重复利用,帮助您减少碳足迹。较小容器不会被送往垃圾填埋场或处理设施,避免了浪费,降低了处理成本。
物料
包装与产品重量比降低 53%1
排放与能耗
生命周期温室气体排放量69%减少1
生命周期能源需求减少77%1
包装与配送
立方体利用率提高46%1,2 包装固体废物数量减少99% 1
1.与EMD Millipore使用4个垃圾玻璃瓶的产品输送系统相比
2.每个托盘(4个)200L ReCyclerTM容器相比每个托盘(108个)4升玻璃瓶
服务
MilliporeSigma ReCycler™计划由专家团队提供支持,该团队通过高水平服务管理您的定制可回收设备。我们提供各种尺寸的容器以满足您的需求,可送货上门。
溶剂和试剂的可回收容器容量从18L到1,250L不等。我们可提供各种溶剂和溶剂混合物,也可根据您的需求设计设备,提供定制的溶剂混合物和灵活的交付方式。
  • 准时发货
  • 设备管理
  • 质量值得信赖
  • 商业评论
  • 可追溯性
安全性
ReCycler™封闭式容器最大程度地降低了火灾风险和泄漏,从而减少了员工暴露于危险溶剂的机会。高压容器通过了美国机械工程师协会的ASME认证。泄压装置的安全认证是保护员工的醒目特征。我们还提供用于安全分配化学品的各种配件,以提高您在安全环境中的工作能力。
  • 预防性维护
  • ReCycler™容器取代易碎的玻璃瓶
优点:
可回收不锈钢ReCycler™压力点胶容器。
  • 专家团队可管理您的需求
  • 通过ReCycler™计划为客户指定设备
  • 不锈钢容器可保障每种化学品的质量,满足您的严格要求。
  • 您可以定制连接容器,以精确流速将化学品直接输送到仪器上,满足您的应用需求。
  • 18L-1250L的多种尺寸选择,满足您的特定场地要求
NOWPak® II容器
专为高纯度溶剂、混合流动相和DNA试剂设计的独特包装系统。NOWPak® II容器由一个预清洗、无颗粒、纯PTFE/PFA薄膜制成的内胆和可重复使用的不锈钢外壳组成。
  • 有20L和40L两种规格
  • 坚固的304不锈钢外包装
  • 适合持续压力不超过15psi的应用,如DNA和肽合成器
  • 采用双重污染设计,可安全容纳戊烷和二氯甲烷等高挥发性溶剂。
Recycler产品
想知道如何入手?
如需了解更多信息,请联系我们,定制您的专属溶剂或试剂设备。
  • 按月/季度或年度计算贵公司的溶剂用量,我们将根据您的需求和现场要求定制Recycler®设备。
  • 我们的专家团队随时为您答疑解惑,并为您量身定制ReCycler™计划。联系方式recycler@milliporesigma.com
工作原理
估算溶剂用量并接收首批货物
Estimate your solvent usage
    通知您的客户代表
    Notify your Account Representative
      从您的ReCycler™设备接收满载的溶剂
      Receive a full tank from your ReCyclerTM fleet.