Merck
基础分子原料
诊断用分子材料
两名身穿白大褂的实验室技术人员正在实验台上工作,使用科学设备、制备样品。
通过高品质原材料推动分子诊断发展
在飞速增长的分子诊断市场,准确可靠的分子诊断测试离不开高品质的原材料。本文深入探讨了诊断检测开发涉及的基本成分,揭示了酶在分子检测试剂盒、试剂和缓冲液中的关键作用。深入领会这些要素对于体外诊断 (IVD) 制造至关重要,因为它们直接影响着分子试剂盒的性能。此次活动揭示了这些基本要素在分子检测开发中的重要作用及其对 IVD 试剂盒性能改进的影响。
概要
IVD制造高级分子诊断和诊断检测开发必不可少的高质量原料
分子诊断的前景与高质量原料密切相关,这些原料是实现有效分子诊断检测的关键。在不断增长的分子诊断市场,酶、试剂和缓冲液等关键成分在诊断检测开发中发挥着关键作用。
:这类生物催化剂在各种分子分析中至关重要。它们可提高反应速度和特异性,确保 PCR(聚合酶链式反应)和等温扩增等测试的结果准确。
试剂:这类物质可促进诊断检测中的化学反应。高纯度试剂对于检测的一致性能和可靠性至关重要,同时对于 IVD 制造所用原料的整体质量记录举足轻重。
缓冲液:缓冲液可维持反应环境的 pH 值和离子强度,对酶和其他成分的稳定性和活性至关重要。这些材料的选择直接影响诊断测试的灵敏度和特异性,因此制造商必须选择产品兼具质量和一致性的供应商。
这些材料的选择直接影响诊断测试的灵敏度和特异性,因此制造商必须选择产品兼具质量和一致性的供应商。
超纯系列产品上线
与前代产品不同,新产品经过我们 MQ-300 质量水平的细致纯化,大幅减少了 DNA、切口酶、DNase 和 RNase 污染。这可确保因试剂污染而导致错误结果的风险降至最低。我们的分子原料是在 ISO-9001 认证基地生产,是提高诊断检测准确性的不二之选。
超纯 JumpStart™ Taq DNA 聚合酶
可用于扩增和检测 DNA 靶标,从而实现基因表达分析、病毒载量定量和 DNA病原体的检测:
  • 超纯JumpStart™ Taq DNA聚合酶的DNA、DNase、RNase、切口酶或核酸内切酶含量未达可检出水平
  • 抗体灭活热启动功能可最大限度减少非特异性扩增,同时提高靶标产量
超纯病毒 RNA 和 cfDNA 分离试剂盒即将上线
适于分离/提取样品中的病毒 RNA 和 cfDNA
  • 超纯病毒 RNA 和 cfDNA 分离试剂盒和试剂盒组分中的DNA、DNase、RNase、切口酶或内切酶污染含量未达可检出水平
  • 环境温度储存
  • 快速简便的方案(<30 分钟),无需 ProK 或加热
  • 支持自动化
阅读Select Science文章,了解Magprep技术的进展。
DNA 放入 PCR 热循环仪或扩增仪中进行 PCR 诊断。
PCR 在分子诊断中的应用
PCR 是分子诊断的基石,可以扩增特定的 DNA 或 RNA 序列。此技术广泛应用于分子诊断检测应用中的病原体检测和疾病鉴定,在不断壮大的分子诊断市场具有举足轻重的作用。PCR 的有效性依赖于几大关键成分,而这几种对于诊断检测成功开发至关重要的成分包括:
高保真 DNA 聚合酶:这些酶(如Taq DNA 聚合酶)必须表现出低错配率,以确保目标序列准确扩增。DNA 聚合酶的作用至关重要——用于合成新的 DNA 链——因此选择高质量的分子检测酶是实现可靠结果的关键。
引物:启动 DNA 合成过程的短核苷酸序列。引物的质量和特异性对于成功扩增至关重要,分子检测开发需要高质量的原料。
dNTP(脱氧核苷酸三磷酸):为防污染并确保分子诊断结果可靠,这些 DNA 嵌段必须具有高纯度。这些原材料在 PCR 检测中的应用凸显了可靠来源的重要性,因为任何细微差异都可能导致测试结果出现明显偏差。
分子酶、试剂和缓冲液产品
Loading
IVD 开发与大规模生产
诊断检测开发涉及生物学、化学和工程学的复杂相互作用,特别是在分子诊断测试领域。从实验室环境过渡到全面的IVD制造面临着独特的挑战。制造商必须确保研发的检测试剂盒在扩大规模时仍能保持其临床灵敏度和特异性。
主要要求包括:
试剂配制:随着检测试剂盒进入生产规模,可能需要调整以优化性能。其中就包括重新配制试剂以提高其在高级分子诊断应用中的有效性。
供应链安全:可靠采购高质量原料是最大限度减少检测性能变化的关键。确保强大的供应链对于维护诊断过程的完整性至关重要。
法规合规性:遵守监管标准是获得上市批准、保持产品质量的关键。遵守这些标准可确保诊断检测满足必要的安全性和有效性要求。
IVD试剂盒从发现到上市的可能耗时两年乃至更久,侧面印证了分子测试开发过程严谨规划和执行的必要性。
分子诊断试剂盒的开发和制造取决于原材料(包括酶、试剂和缓冲液)的质量。IVD制造商必须优先采购高纯度材料,以确保其试剂盒的准确性和可靠性。IVD 制造商通过了解生产过程的复杂性及其关键作用,可增强其诊断产品。此外,诊断技术支持和优质的原料文档记录有助于进一步改善患者的治疗效果。
有关我们产品的更多信息,请参阅下方产品表或填写表格索取更多详细信息。
分子诊断IVD制造
诊断试剂盒准备进行全面生产后,重心就会变为质量控制。有效的供应链管理和风险规避策略对于确保业务连续性和分子诊断测试的成功至关重要。
此阶段的关键要素包括:
  • 质量管理体系(QMS): 此类体系可确保所有生产过程符合监管标准,保障产品和诊断检测的质量。
  • 文档记录:生产过程的详细记录对于合规性和可追溯性至关重要。原料(包括用于分子检测的酶和制药原料)的质量记录对于验证诊断检测的完整性至关重要。
  • 审计:监管机构定期进行审计,以验证是否遵守安全和质量标准。
保持严格的质量控制措施决定着能否为医疗服务提供者提供可信赖的可靠诊断试剂盒。
IVD原料的M-Clarity级别
行业发展法规要求关键产品或高度监管行业(如制药或体外诊断制造行业)所用的产品有必要增强供应商质量支持。为进一步支持制造商,我们推出了M-Clarity™质量计划,旨在确保生命科学不同主攻领域均能满足上述关键的技术和文档需求。
M-Clarity™计划中的MQ级别提供了足够的透明度,使制造商能够放心选择符合其质量和合规需求的合适产品。由于高质量原料在有效诊断检测开发和 IVD 制造过程中举足轻重,该计划在分子诊断检测中尤为重要。
分子原料产品组合包含一系列MQ300-MQ400质量等级的核心产品。了解DNA聚合酶的功能对于确保分子检测开发准确性和可靠性至关重要。
M-Clarity™质量计划无比注重原料的质量记录并提供诊断技术支持,提高了高级分子诊断的整体可靠性。
适于在变化的市场环境下进行高级诊断检测开发的分子诊断试剂和原料
在飞速发展的分子诊断领域,我们致力为分子诊断检测开发商和制造商的商业成功保驾护航。我们的原料质量记录确保每件产品都符合严格的标准,促进了合规性并增强了分子检测开发过程的可靠性。随着我们不断创新和扩大自身产品组合,我们还会不断上线通过广泛验证过程的新分子诊断材料。
索取信息