MilliSentials™实验室基础设备助力实验室提升生产力和效率
更巧妙地工作
许多实验方案都需要实验室基础设备来应付实验室内的常规重复性任务。遗憾的是,目前市面上的这类产品设计数十年一成不变,创新力度不足。我们重磅推出MilliSentials™系列通用实验室设备,旨在通过技术创新提升实验室效率。这些产品设计时尚、功能强大,可简化实验室日常任务,提升您的应用效率。
符合超高标准要求
MilliSentials™ 实验室标签打印系统集实验室级标签纸、紧凑的WIFI连接打印机及定制实验室标签打印软件于一体,可提供完整的实验室标签打印解决方案。
- 可耐受-196 °C(液氮)至100 °C温度条件的实验室级标签纸
- 对水、乙醇、IPA、DMSO、甲醇、乙腈、漂白剂、丙酮、二甲苯和甲苯具有化学耐受性
- 自适应标签纸可适应多种容器类型和尺寸
- 直观、易用的热转印打印机,同时提供有线和无线两种连接选项
- 定制设计实验室软件,专门针对实验室容器预定义标签内容
- 可针对常用标签配置创建、保存和分享标签模板
- 可通过同一网络内的笔记本电脑、平板电脑或移动设备存取和打印标签
提升您的液体处理能力
MilliSentials™ 分液移液管控制器集重复移液器的自动分液功能与标准移液管控制器的基础功能于一体。
- 只需轻触按钮,内置分液功能即可自动进行0.5-5.0 mL精确分液
- 灵敏触控的吸取和配液按钮可进行精密控制
- 人体工程学设计解放双手
升级改造您的涡旋仪
MilliSentials™涡旋仪采用紧凑的时尚设计,可在密闭的容器内提供强大的液体样品搅拌功能。外形紧凑,性能强大,适用于0.2至50 mL的试管、2.0至10 mL的试剂瓶,以及最大体积150 mL的方瓶。
- 价位合理,性能强劲的高附加值之选
- 时尚紧凑设计,最大限度避免占用试验台空间
相关产品
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch