Merck
稳健而坚固的系统
赋能您的日常科研工作
Milli-Q® SQ 2系列 水纯化系统
重新定义您的超纯水
任何有需要的实验台均可轻松获取新鲜、精制的超纯水 - 即使是无自来水供应的实验台也不例外。全新Milli-Q® SQ 2系列 水纯化系统使用方便、质量可靠、设计新颖并支持无限扩展,让您心无旁骛地投身科研工作。
观看安装和演示视频或下载用户手册,请访问我们的安装 & 使用页面
Milli-Q® SQ 2 系列 实验室水纯化系统如何工作
得益于该系统完全可扩展的设计,任何带有电源插座的实验台均能轻松获得新鲜的 18.2 MΩ∙cm 超纯水。
  1. 仅需6分钟即可将3.5L Switch 水箱注满反渗透 (RO) 纯水。
  2. 将Switch水箱轻松提至任何您需要的用水点。
  3. 在用水点制备、分配新鲜的18.2 MΩ.cm 超纯水。
  4. 根据需要重复操作。
Milli-Q® SQ 2系列纯水系统配置
Milli-Q® SQ 2系列纯水系统提供一系列的不同配置,满足几乎所有实验室或实验楼的现有需求及未来的扩展需求。根据您的空间和使用要求选择最合适的配置,后期可随实验室的发展轻松扩展更多模块。Milli-Q® SQ 2 系列系统配置的共同特点包括:
  • RO纯水系统快速制备RO纯水,制备流速最高达42L/h,仅需 6 分钟即可将RO纯水注满 3.5L Switch 水箱
  • 超纯水系统的取水臂符合人体工程学设计原理,取水速度可从1.6 升/分钟至逐滴取水
  • 只需简单新增独立的超纯水系统 (ZSQ200U0T0) 即可实现超纯水系统的无限扩展
Milli-Q SQ 240 系统配置由 RO 纯水系统和超纯水系统组成
Milli-Q® SQ 240 (ZSQ240R0TK)
  • 标准配置
  • 适合小型团队使用
  • 超纯水系统安装于任意的超纯水需求点旁
Milli-Q® SQ 240L 系统由带有 2 个 Switch 水箱的 RO 纯水系统和超纯水系统组成
Milli-Q® SQ 240L (ZSQ240RLTK)
  • 双水箱配置
  • 适合多个或大型团队使用
  • 超纯水系统安装于任意的超纯水需求点旁
Milli-Q® SQ 240XL 系统由带 3.5L 和 50L 水箱的RO纯水系统和超纯水系统组成
Milli-Q® SQ 240XL (ZSQ240RXTK)
  • 50升水箱配置
  • 适用于由50升水箱直接向实验室设备供水的应用
  • 超纯水系统安装于任意的超纯水需求点旁
Milli-Q® SQ 240C 组合式系统配置由 RO 纯水系统和超纯水系统组成,两者不可分离
Milli-Q® SQ 240C (ZSQ240UCTK)
  • 组合配置
  • 适合小型实验室或团队使用
  • 系统需安装于水槽旁边
Milli-Q® SQ 240CV 组合式系统配置由RO纯水系统和超纯水定量系统组成,两者不可分离
Milli-Q® SQ 240CV (ZSQ240UCVTK)
  • 组合式、预设体积配置
  • 适合有规律取水需求的实验室
  • 从固定取水点多次重复进行超纯水的定量取水
  • 系统需安装于水槽旁边
Milli-Q® SQ 200P 系统配置由专用于连接压力纯水回路的超纯水系统组成
Milli-Q® SQ 200P (ZSQ200UPT0)
  • 增压回路配置
  • 适用于有压力纯水回路的实验室
  • 将系统连接至带压力的纯水回路
  • 可新增独立的压力纯水回路专用的超纯水系统,扩展超纯水的供水能力
特点与优势
您在实验室中使用 Milli-Q® SQ 2系列纯水系统时将体验到的优势有:
用拇指向右滑动控制杆增加取水流量,向左滑动控制杆减少取水流量
独特创新
系统已申请 8 项技术和设计的知识产权专利,包括: 
  • 智能机械,只需拇指推拉,即可实现直观的取水
  • 双向多腔管路可实现超纯水的内部循环,确保超纯水始终如一的品质 
  • 超高流量的RO膜制水(最高达42L/h)可在短短6分钟内将RO纯水注满Switch水箱
    透明、可移动的Switch水箱便于在RO纯水系统和超纯水系统之间提取、转移
    任何使用者均可轻松、直观地安装、操作及维护系统。
    • 经验证的“自助安装”(约 30 分钟)
    • 通用界面
    • 符合人体工程学原理的取水臂设计 
    • 可移动的透明水箱
    • “旋转 & 锁定” 的纯化柱更换方式
    • 无需更换紫外灯
      Milli-Q® SQ 2系列的占地底面积仅与一张A4纸相同,只需一个电源插头即可随时取用纯水/超纯水
      独特的小巧尺寸,为您的实验台节省空间
      • 系统的占地底面积与一张A4纸相同:22 x 27 cm/台 
      • 仅需一个电源插座(无需额外的供水装置)即可取用超纯水
        实验室配置了 1 台 RO 纯水系统,需装于自来水水槽旁,以及可安装于不同房间的 3 台超纯水系统
        选择配置 最适合您空间和使用需求的配置。后期可随实验室的发展轻松扩展无限的超纯水系统。
          当超纯水可供取用时,Milli-Q® SQ 2系列超纯水系统的 LED 将显示绿灯。
          经验证的Milli-Q® 水纯化技术值得您的信赖,您的系统可为您随时提供品质如一的 18.2 MΩ∙cm @25 oC 超纯水。
          • 使用 SQPAK™ Quanta 精滤柱高效去除离子污染物,可低至痕量水平
          • SQPAK™ TOC Quanta 精滤柱含有活性炭,适用于有机物敏感的应用
          • 通过定期冲洗RO膜来保持纯净的RO水质
          • 可根据具体应用需求选择终端过滤器
            Milli-Q® SQ 2系列 水纯化系统是“绿色替代产品”
            秉持 “可持续发展设计(DfS)” 的产品开发理念,Milli-Q® SQ 2系列 旨在为多个用水点持续提供高品质超纯水,与上一代 Direct-Q® 系统相比,降低了碳足迹。
            基于“可持续发展”上的努力,这款新系统与前代系统相比实现了以下可持续发展方面的改进,因此被标记为 绿色替代产品
            • 能耗更少得益于产品设计,电子元件的简化以及待机模式的优化(待机模式最耗电),用电量大幅降低。
            • 在生产和使用过程中 消耗更少 水量  
            • 得益于模块化的设计,若有 2 个或以上的取水点,将实现生产所需的材料减少
            • 包装 采用100%再生纸板,符合森林可持续认证。保护衬垫由PE材料制成,可回收成分占50%
            精确的可持续性效益取决于所选的 Milli-Q®SQ 2 系列 系统配置。我们邀请您查看以下三种配置的 DfS 记分卡,以帮助您做出更环保的采购决策:
            更多信息,请联系服务支持 。 
            相关资源
            1/2
            相关产品
            完整的系统套件