Colagenasa
La colagenasa es una endopeptidasa que descompone eficazmente el colágeno en sus regiones de enlace peptídico bajo condiciones fisiológicas de pH y temperatura. Al ser una proteína, es muy sensible al pH, la temperatura y varios otros factores que pueden inducir la desnaturalización de las proteínas. La actividad, la conformación y las propiedades de la colagenasa están muy influidas por factores externos.
Existen diferentes tipos de colagenasa, como las colagenasas I, II, III, IV, V, VI VII, VIII, XI, y una colagenasa especial para las células hepáticas. La colagenasa de Clostridium histolyticum se clasifica en 6 grupos, a saber, viz, alfa, beta, gamma, delta, epsilon y zeta. Actúa como un catalizador importante y encuentra aplicaciones en la biología de las células madre, la investigación del cáncer y la inmunología.
Products
Colagenasa para el aislamiento celular o tisular
La colagenasa propicia una gran variedad de investigaciones, ya que se puede utilizar para aislar células o tejidos mediante la degradación del colágeno en la piel, los vasos sanguíneos, los tendones y los huesos. El tipo de colagenasa se elige en función del tipo específico de célula o tejido que haya que aislar. La colagenasa tipo I es adecuada para el aislamiento de células de los tejidos adiposo, pulmonar, epitelial y suprarrenal. La colagenasa tipo II es ideal para la separación de los tejidos hepático, tiroideo, óseo, cardiaco y de las glándulas salivales. La colagenasa tipo IV puede descomponer una variedad de tejidos, y la de tipo V es aplicable en el aislamiento de los tejidos de los islotes pancreáticos separando los tejidos conjuntivos en células aisladas. La desagregación con colagenasa es ideal para el cultivo de riñones de ratón, y cerebros humanos fetales y adultos.
Colagenasa para cultivo celular
La colagenasa es suave, no requiere agitación y se disocia bien a temperatura y pH óptimos. Por consiguiente, es ideal para el cultivo de riñones de ratón, cerebros humanos adultos y fetales, tumores humanos y tejidos epiteliales.
La colagenasa como tratamiento
La colagenasa desempeña un papel importante en diversas aplicaciones clínicas, como el tratamiento de problemas del disco intervertebral lumbar y el nervio ciático, de traumatismos, artritis reumatoide y artrosis.