Merck
Vitaminas
Investigación de vitaminas en bromatología
Las vitaminas son compuestos orgánicos esenciales para la función celular y el crecimiento de los organismos vivos. La mayoría de las vitaminas no pueden ser sintetizadas por el organismo y por esta razón es importante obtenerlas de los alimentos o los suplementos. El papel de las vitaminas se está investigando continuamente en bromatología y nutrición, investigación del metabolismo, investigación del microbioma, agronomía e investigación de las enfermedades para entender mejor cómo afectan al crecimiento y la regeneración celulares, a las enfermedades y a la salud en general. Además, las vitaminas se utilizan mucho como suplementos en los medios de cultivo celular, ya que son sustratos fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de las células.  
Las 13 vitaminas esenciales liposolubles e hidrosolubles son: Vitaminas A, C, D, E, K, B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (ácido pantoténico), B7 (biotina), B6, B12 y folato (ácido fólico y B9). Nuestros compuestos pueden utilizarse como suplementos de medios para el cultivo de microorganismos aerobios y anaerobios destinados a mejorar la viabilidad de propagación de las células y para el aislamiento y el cultivo selectivos de microorganismos. 
Ofrecemos una amplia cartera de productos, mezclas y kits de investigación sobre las vitaminas. Nuestros productos están disponibles con gran pureza para garantizar la uniformidad, la fiabilidad y la calidad en su investigación en ciencias de la vida. Además, ofrecemos una gama de tamaños y pesos en envases de última generación diseñados para minimizar la degradación de los compuestos y garantizar una vida útil óptima.
Vitaminas para cultivo celular
Los medios de cultivo celular suelen estar enriquecidos con FBS, o suero bovino fetal, una fuente fundamental de vitaminas para las células en crecimiento. Varias formulaciones de medios también están enriquecidas con vitaminas específicas que las hacen mucho más adecuadas para una variedad más amplia de líneas celulares. Las vitaminas del grupo B se cuentan entre las necesarias para la proliferación celular. Algunos medios se formulan también con concentraciones más elevadas de vitaminas A y E. Otras vitaminas que suelen encontrarse con frecuencia en las formulaciones de medios son la biotina, la riboflavina y la tiamina. .