Merck
InicioAplicacionesCiencia e ingeniería de los materialesBaterías, supercondensadores y pilas de combustible
Baterías, supercondensadores y pilas de combustible
Ilustración estilizada de una pila cilíndrica con un fondo amarillo. La pila se muestra en sección transversal, resaltando las capas internas y los componentes. Se indican los terminales positivo y negativo y se observa una trayectoria circular que indica el flujo de electrones alrededor de la batería. Las capas internas están representadas en rosa y amarillo con puntos negros que representan iones.
Las baterías, las pilas de combustible y los supercondensadores son sistemas que utilizan diferentes mecanismos de conversión y almacenamiento de la energía electroquímica, pero características electroquímicas similares para aplicaciones de alta energía y densidad de gran potencia.
Categorías destacadas
Conjunto de botellas de Sigma-Aldrich características en el interior de una pila.
Materiales para baterías
Los materiales para baterías garantizan datos reproducibles, respaldando las necesidades experimentales desde la mesa de trabajo hasta la escala de fabricación para un rendimiento fiable.
Comprar productos
Placa de Petri con una M dinámica creada a partir de sales de gran pureza
Sales de gran pureza
Ofrecemos una amplia gama de sales de gran pureza, como nitratos, oxalatos, haluros, sulfatos, carbonatos y acetatos, disponibles en forma anhidra e hidratada. 
Comprar productos
Óxidos y cerámicas de gran pureza utilizados en la producción de semiconductores ligeros de alto rendimiento y en aplicaciones de aislamiento térmico y eléctrico a altas temperaturas.
Óxidos y cerámicas
Ofrecemos una extensa gama de óxidos y cerámicas de gran pureza con técnicas especializadas de síntesis y purificación, y distintos tamaños de partículas.
Comprar productos
La imagen muestra la sección de los elementos metálicos y sus símbolos y números atómicos en la tabla periódica.
Metales y aleaciones de gran pureza
Ofrecemos una amplia gama de metales y aleaciones de gran pureza en diversas composiciones y tamaños de partícula, incluso personalizados para sus aplicaciones de investigación y producción.
Comprar productos
Batteries
Baterías
Una batería consta de electrodos (cátodo (+) y ánodo (-)), un electrólito conductor y un separador entre el ánodo y el cátodo. En las baterías de ion litio recargables (LIB), los cationes de litio monovalentes migran entre los electrodos. Cuando se descargan, el ánodo (-) se oxida (pierde electrones) y el cátodo se reduce (gana electrones). Tras la carga, este proceso se invierte. Debido a su elevada energía, su densidad de potencia, su mayor seguridad y sus menores costes materiales, las LIB han revolucionado la industria electrónica y están integradas en muchos aspectos de nuestras vidas, desde los dispositivos móviles hasta los vehículos eléctricos. En 2019, se concedió el Premio Nobel de Química a los científicos que desarrollaron la tecnología LIB. 
Búsqueda de documento
¿Busca información más específica?
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Buscar documentos
Illustration of a PEM fuel cell with a blue background. The image shows the flow of hydrogen (H2) and oxygen (O2) into the cell, with water (H2O) as a byproduct. The diagram includes arrows indicating the movement of electrons (e-) and protons (H+), and the internal structure with several layers and flow channels.
Pilas de combustible
Las pilas o células de combustible consisten en un ánodo, un cátodo y un electrólito conductor, y suelen estar conectadas en serie para formar un apilamiento que aumenta la cantidad total de electricidad generada. El electrodo está compuesto de un material poroso que está recubierto con un catalizador para generar electricidad. Hay cinco tipos principales de pilas de combustible, que se diferencian por el tipo de electrólito utilizado: membrana de electrólito de polímero, óxido sólido, ácido fosfórico, alcalino y carbonato fundido. La tecnología de membrana de electrólito de polímero, también conocida como membrana de intercambio de protones (PEM), se considera la más prometedora para sustituir a la tecnología de pila de combustible alcalina.
Las pilas de combustible se han desarrollado como una tecnología de energía alternativa, debido a sus grandes eficiencias, bajas emisiones y bajo impacto medioambiental, superando a los motores de combustión tradicionales. Las pilas de combustible sólo generan calor y agua como residuos, lo que las convierte en un candidato prometedor para futuras fuentes de energía en una amplia variedad de aplicaciones, como dispositivos portátiles, dispositivos fijos y soluciones de transporte.
Example of a supercapacitor made from two electrodes, an electrolyte, and a separator to allow the transfer of ions, while keeping the polarizing electrodes separate.
Supercondensadores
Los componentes de los supercondensadores son similares a los de las baterías. Sin embargo, los supercondensadores se caracterizan por su capacidad de almacenamiento de carga. Los materiales de los electrodos contribuyen al rendimiento del almacenamiento de un supercondensador y pueden dividirse en tres categorías: condensadores de doble capa que actúan electrostáticamente, pseudocondensadores que actúan electroquímicamente y condensadores híbridos que utilizan ambos.
Los supercondensadores son una fuente de energía de alta densidad con gran capacidad de almacenamiento de energía, larga vida útil y capacidades de carga rápida, lo que los hace ideales para aplicaciones en vehículos híbridos, dispositivos portátiles y recolección, o cosecha, de energía. 