Metátesis
La metátesis de olefinas es una reacción orgánica que consiste en el reordenamiento de los dobles enlaces carbono-carbono mediante la redistribución de fragmentos de alqueno. Ha llevado a los científicos a descubrir nuevas desconexiones en las síntesis orgánicas, preparando el camino a nuevos avances en la química de polímeros, descubrimiento de fármacos y síntesis de productos naturales. Hay tres principales clases de reacciones de metátesis, la metátesis con cierre de anillo y la metástasis cruzada se utilizan regularmente para la síntesis orgánica de moléculas pequeñas mientras que la metátesis con apertura de anillo se utiliza a menudo para polimerización.
Categorías destacadas
Su fuente de disolvente: encuentre la opción adecuada con las marcas Supelco®, SigmaAldrich® y SAFC®, que abarcan usos analíticos, de laboratorio y biofarmacéuticos. Pedido en línea
Encuentre los componentes básicos necesarios para impulsar su investigación en nuestra cartera de unidades estructurales orgánicas. Alquenos, alcanos, alquinos, arenos, alenos, ¡y más!
Nos enorgullece ofrecer una cartera completa de unidades estructurales heterocíclicas, una de las familias de fragmentos moleculares más grande y diversa utilizada en síntesis orgánica.
Explore nuestra excepcional cartera de catalizadores de la metátesis de olefinas y aproveche la experiencia técnica de Grubbs para avanzar en su investigación y en sus innovadoras ideas de síntesis.
La aplicación más común y reconocible de la metátesis de olefinas en la síntesis orgánica es la metátesis con cierre de anillo (RCM), una reacción intramolecular de un dieno acíclico para formar un anillo. Esta metodología permite la construcción de anillos que contienen sólo carbono y heteroátomos, que son ricos en centros sp3, un tema creciente en la química medicinal moderna.1
La metátesis cruzada reúne dos olefinas en una reacción intermolecular para dar lugar a una olefina producto portadora de un sustituyente de cada una de las olefinas de partida. La excelente compatibilidad de grupos funcionales, además de la tolerancia a la humedad residual y al oxígeno, han facilitado la amplia aceptación de la macrociclización catalizada por rutenio como una metodología general para la preparación de anillos grandes (≥ 12 átomos).2
Con la polimerización mediante metátesis de apertura de anillo (ROMP) se diseñan polímeros con propiedades ajustables, por lo que se ha convertido en un potente avance tecnológico en la arena de la síntesis facilitada. Debido a su bajo coste y a la fácil disponibilidad de los materiales de partida, esta robusta metodología de polimerización puede utilizarse para producir polímeros a gran escala.3
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Metal-enhanced organic synthesis via organometallic intermediates is a widely used preparative route for thousands of organic compounds.
- New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.
- Lipshutz and co-workers have recently developed a second generation technology to their original PTS-enabling surfactant based on the polyoxyethanyl-α-tocopheryl succinate derivative, TPGS-750-M.
- Metal complex-catalyzed cross-coupling reactions of unactivated substrates introduce diverse phosphine ligands in chemical marketplace.
- Olefin metathesis is now a well-entrenched synthetic technique, and is a powerful method for the clean construction of innumerable classes of chemical architectures.
- Ver todo (12)
Protocolos relacionados
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a custserv@sial.com
o llame al +1 (800) 244-1173
Más apoyo técnico
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Calculadoras y aplicaciones
Caja de herramientas de la página web: herramientas y recursos de investigación científica para química analítica, ciencias de la vida, síntesis química y ciencia de los materiales.
- Customer Support Request
Soporte al cliente que incluye ayuda con pedidos, productos, cuentas y problemas técnicos del sitio web.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Referencias bibliográficas