Merck
Receptory GABAC
Termin GABAC receptor został po raz pierwszy zaproponowany przez Johnstona i współpracowników w 1986 roku w celu opisania receptora niewrażliwego na wiązanie [3H]-GABA.bicuculline i baclofen niewrażliwe na [3H]-GABA miejsce wiązania obecne na błonach móżdżku. Późniejsze prace wykazały, że receptory GABAC są kanałami chlorkowymi bramkowanymi ligandami, które są obecne w wielu częściach mózgu, w tym w kolce górnej, móżdżku, hipokampie i, co najważniejsze, w siatkówce. Nasza obecna wiedza na temat receptorów GABAC pochodzi głównie z badań przeprowadzonych w układzie wzrokowym, w szczególności na neuronach siatkówki. Receptory GABAC są bardzo wrażliwe na GABA, który wykazuje wartość EC50 ~1 µM. Aktywacja receptorów GABAC powoduje trwałe odpowiedzi z powolną kinetyką początku i offsetu. Stałe czasowe relaksacji receptorów GABAC są rzędu dziesiątek sekund, co czyni je najwolniejszymi kanałami bramkowanymi ligandami zidentyfikowanymi do tej pory. Kanały chlorkowe bramkowane przez receptory GABAC wykazują małe przewodnictwo jednokanałowe (kilka pikosiemensów). 
Uważa się, że receptory GABAC składają się z podjednostek GABA ρ (rho). Co najmniej trzy typy podjednostek GABA ρ zostały obecnie sklonowane z bibliotek cDNA siatkówki: ludzki ρ1 i jego krótsze alternatywne formy splicingowe (D51 i D450); ludzki ρ2; i szczur ρ1-3. Chociaż większość podjednostek GABA ρ może z łatwością tworzyć funkcjonalne homo-oligomeryczne receptory po ekspresji w Xenopus .oocytach lub liniach komórkowych ssaków, uważa się, że neuronalne receptory GABAC są najprawdopodobniej tworzone przez hetero-oligomeryczne podjednostki GABA ρ. Ponadto, ostatnie badania sugerują, że niektóre podjednostki GABA ρ mogą łączyć się z podjednostką γ2 receptora GABAA tworząc hetero-oligomeryczne receptory o różnych właściwościach. Tak więc skład molekularny natywnych receptorów GABAC jest prawdopodobnie bardziej skomplikowany niż pierwotnie sądzono.
Pod względem farmakologicznym, receptory GABAC nie są blokowane przez tradycyjne GABAA receptory./sub> i antagonistów receptora, takich jak bikulina i SR-95531. Ponadto nie są one modulowane przez szereg ligandów receptora GABAA , w tym benzodiazepiny, barbiturany i niektóre neurosteroidy. Receptory GABAC są również niewrażliwe na baklofen, wysoce selektywnego agonistę receptora GABAB i podobnie ani phaclofen ani saklofen, dwaj antagoniści receptora GABAB  blokują odpowiedzi GABAC . Natomiast wykazano, że pikrotoksyna, bloker kanału chlorkowego, antagonizuje receptory GABAC . Jednak na szczurzych neuronach siatkówki receptory GABAC są niewrażliwe na pikrotoksynę z powodu mutacji w podjednostce GABA ρ2.
Pierwszym opisanym selektywnym agonistą receptora GABAC był kwas cis-4-aminokrotonowy (CACA), chociaż niektóre badania wskazują, że może on również działać na inne receptory GABA i transportery GABA. Z kolei niektórzy agoniści receptorów GABAA i GABAB działają jako antagoniści receptorów GABAC . Wśród nich wykazano, że kwas imidazolo-4-octowy (I4AA), częściowy agonista receptora GABAA hamuje receptory GABAC na neuronach siatkówki. Co więcej, ostatnie badania wykazały, że I4AA może również częściowo aktywować niektóre podtypy receptora GABAC . Dlatego I4AA może być przydatny do rozróżniania różnych form receptorów GABAC . Z drugiej strony, kwas 3-aminopropylo(metylo)fosfonowy (APMPA), agonista receptora GABAB , działa jako silny antagonista receptorów GABAC . Wreszcie, kwas 1,2,5,6-tetrahydropirydyno-4-ylometylofosfinowy (TPMPA) został opisany jako selektywny antagonista receptora GABAC . Ponieważ jest to konkurencyjny antagonista o niskim powinowactwie do receptorów GABAC , należy stosować wysokie stężenia TPMPA w celu całkowitego zablokowania odpowiedzi GABA.
Tabela poniżej zawiera zaakceptowane modulatory i dodatkowe informacje. Lista dodatkowych produktów znajduje się w "Podobne produkty" sekcji poniżej.
Przypisy
a) I4AA jest częściowym agonistą niektórych receptorów GABAC .
Skróty
3-APMPA: kwas 3-aminopropylo-(metylo)fosfinowy
CACA: kwas cis-4-aminokrotonowy
I4AA: kwas imidazolo-4-octowy
P4S: kwas piperydyno-4-sulfonowy
THIP: 4,5,6,7-tetrahydroizoksazolo[5,4-c]pirydyn-3-ol
TPMPA: kwas (1,2,5,6-tetrahydropirydyno-4-ylo)-metylofosfinowy
Podobne produkty
Loading
Referencje
1.
Bormann J. 2000. The ?ABC? of GABA receptors. Trends in Pharmacological Sciences. 21(1):16-19. https://doi.org/10.1016/s0165-6147(99)01413-3
2.
Chebib M, Vandenberg RJ, Froestl W, Johnston GA. 1997. Unsaturated phosphinic analogues of ?-aminobutyric acid as GABAC receptor antagonists. European Journal of Pharmacology. 329(2-3):223-229. https://doi.org/10.1016/s0014-2999(97)89183-2
3.
Johnston G, Chebib M, Hanrahan J, Mewett K. 2003. GABAC Receptors as Drug Targets. CDTCNSND. 2(4):260-268. https://doi.org/10.2174/1568007033482805
4.
Craig Venter J, Richard W, Olsen. 1986. Benzodiazepine/GABA Receptors and Chloride Channels. New York: A.R. Liss.
5.
Johnston GAR, Chebib M, Hanrahan JR, Mewett KN. 2010. Neurochemicals for the Investigation of GABAC Receptors. Neurochem Res. 35(12):1970-1977. https://doi.org/10.1007/s11064-010-0271-7
6.
Martinez-Torres A, Vazquez AE, Panicker MM, Miledi R. 1998. Cloning and functional expression of alternative spliced variants of the  1  -aminobutyrate receptor. Proceedings of the National Academy of Sciences. 95(7):4019-4022. https://doi.org/10.1073/pnas.95.7.4019
7.
Milligan CJ. 2004. Evidence for Inhibition Mediated by Coassembly of GABAA and GABAC Receptor Subunits in Native Central Neurons. Journal of Neuroscience. 24(33):7241-7250. https://doi.org/10.1523/jneurosci.1979-04.2004
8.
Ng CK, Kim H, Gavande N, Yamamoto I, Kumar RJ, Mewett KN, Johnston GA, Hanrahan JR, Chebib M. 2011. Medicinal chemistry of ? GABACreceptors. Future Medicinal Chemistry. 3(2):197-209. https://doi.org/10.4155/fmc.10.286
9.
Perfilova V, Tiurenkov I. 2011. GABAC receptors: structure and functions. Eksperimental'naia i klinicheskaia farmakologiia. 74(1):45.
10.
Qian H, Ripps H. 1999. Response kinetics and pharmacological properties of heteromeric receptors formed by coassembly of GABA rho- and gamma2-subunits. Proc. R. Soc. Lond. B. 266(1436):2419-2425. https://doi.org/10.1098/rspb.1999.0941
11.
Qian H, Ripps H. 2001. Chapter 20 The GABAC receptors of retinal neurons.295-308. https://doi.org/10.1016/s0079-6123(01)31024-5
12.
Qian H, Dowling J, Ripps H. 1998. Molecular and pharmacological properties of GABA‐ρ subunits from white perch retina. Journal of Neurobiology.. 37(2):305-20.
13.
Ragozzino D, Woodward R, Murata Y, Eusebi F, Overman L, Miledi R. 1996. Design and in vitro pharmacology of a selective gamma-aminobutyric acidC receptor antagonist. Molecular Pharmacology. 50(4):1024-30.
14.
Tiedje K, Stevens K, Barnes S, Weaver D. 2010. ?-Alanine as a small molecule neurotransmitter. Neurochemistry International. 57(3):177-188. https://doi.org/10.1016/j.neuint.2010.06.001
15.
Woodward R, Polenzani L, Miledi R. 1992. Characterization of bicuculline/baclofen-insensitive gamma-aminobutyric acid receptors expressed in Xenopus oocytes. I. Effects of Cl-channel inhibitors.. Molecular pharmacology. 42(1):165-73.
16.
Zhang D, Pan Z, Awobuluyi M, Lipton SA. 2001. Structure and function of GABAC receptors: a comparison of native versus recombinant receptors. Trends in Pharmacological Sciences. 22(3):121-132. https://doi.org/10.1016/s0165-6147(00)01625-4