Merck
Przewody do dializy
Co to są rurki dializacyjne?
Rurki dializacyjne to półprzepuszczalna membrana, zwykle wykonana z octanu celulozy. Jest ona stosowana w dializie, procesie polegającym na usuwaniu z roztworu substancji rozpuszczonych o bardzo małej masie cząsteczkowej, wraz z wyrównaniem roztworu w nowym buforze. Może to być również przydatne do zatężania rozcieńczonego roztworu. Rurki są dostępne w różnych wymiarach i z różnymi wartościami odcięcia masy cząsteczkowej (MWCO). MWCO oznacza masę cząsteczkową, poniżej której cząsteczki mogą swobodnie przemieszczać się przez membranę.1
Przygotowanie rurek do dializy z membraną celulozową,
Nr produktu. D9402
Rurki dializacyjne (Nr produktu. D9402) składa się z regenerowanej celulozy wykonanej z pierwotnej pulpy drzewnej. Glicerol został dodany jako środek utrzymujący wilgoć. Rurki są płaskie, przezroczyste i dostarczane w rolkach.
  • Typowa masa cząsteczkowa odcięcia: 14 000 Da
  • Średnia płaska szerokość: 76 mm (3,0 cala)
  • Średnia średnica po napełnieniu: 49 mm
  • Pojemność: ~640 mL/ft
Instrukcje przygotowania
Usuwanie glicerolu zawartego jako środek utrzymujący wilgoć można osiągnąć poprzez płukanie rurek w bieżącej wodzie przez 3-4 godziny. Proces produkcyjny powoduje obecność resztkowych soli siarczanowych w zakresie ppm. Usunięcie soli siarczanowych można osiągnąć poprzez poddanie rurki działaniu 0,3% (w/v) roztworu siarczku sodu w temperaturze 80°C przez 1 minutę. Umyć gorącą wodą (60 °C) przez 2 minuty, a następnie zakwasić 0,2% (v/v) roztworem kwasu siarkowego, po czym przepłukać gorącą wodą w celu usunięcia kwasu. Ta rurka zatrzyma większość białek o masie cząsteczkowej 12 000 lub większej.
Materiały
Loading
Referencje
1.
Rosenberg, Ian M.. 2013. Protein analysis and purification: benchtop techniques. 141. Springer Science & Business Media.