Merck
Strona głównaZestaw narzędzi do reakcji organicznychPI i PSI - Chiralna inkorporacja fosforu wykorzystująca potencjał P(V)
PI i PSI - Chiralna inkorporacja fosforu wykorzystująca potencjał P(V)
Zarówno dla syntetycznego chemika organicznego, jak i biologa chemicznego, ugrupowania fosforoorganiczne można znaleźć w wielu najpotężniejszych i najszerzej badanych związkach. Jako syntetyczne narzędzie organiczne, związki fosforu są stosowane jako odczynniki w wielu podstawowych transformacjach organicznych, takich jak reakcje Wittiga i Staudingera, a fosfiny są szeroko stosowane jako ligandy w metaloorganicznych katalizatorach sprzęgania krzyżowego. Dla biologa chemicznego fosfor jest często preferowaną przez naturę metodą rozwiązywania problemów: tworzenie nukleotydów, dwuwarstw lipidowych i ATP opiera się na funkcjonowaniu fosforanów i ich estrów.
Na styku tych obszarów badań, chemia fosforu była integralną częścią tworzenia nowoczesnych metod produkcji syntetycznych oligonukleotydów.1 Metody te wykorzystują przede wszystkim odczynniki oparte na P(III) ze względu na ich obserwowaną wysoką reaktywność w porównaniu z P(V); jednak zarówno one, jak i ich podstawowe bloki budulcowe są wrażliwe na powietrze i wilgoć. Większość nowoczesnych metod wykorzystuje fosforoamidy i wykorzystuje nośniki w fazie stałej oraz złożony, wieloetapowy proces.2,3 Profesor Phil Baran i jego laboratorium zaproponowali, że podejście skoncentrowane na P(V), które oferowałoby porównywalną lub lepszą wydajność w porównaniu z istniejącą metodą P(III), byłoby bardzo korzystne. We współpracy z naukowcami z Bristol Myers Squibb opracowali ten pomysł wraz z platformami odczynników do inkorporacji siarki fosforu (PSI lub Ψ)4 i inkorporacji fosforu (PI lub Π)5.
PSI - umożliwia dostęp do chiralnych fosforotioanów
Aby nadać nową lub ulepszoną funkcjonalność terapeutykom opartym na oligonukleotydach, chemicy często sięgają po podstawienia do wiązań fosfodiestrowych między nukleotydami. Spośród nich, jedną z najbardziej korzystnych i szeroko badanych substytucji jest zastąpienie jednego z oksygenów siarką w celu utworzenia nukleotydów połączonych fosforotioanem. Warto zauważyć, że tiolowane wiązanie zapewnia zarówno większy stopień wychwytu komórkowego, jak i lepszą stabilność na degradację metaboliczną. W rezultacie wiele antysensownych oligonukleotydów (ASO) zawiera ten rodzaj wiązania, w tym te, które zostały zatwierdzone przez FDA i są obecnie poddawane przeglądowi klinicznemu. W przeszłości pomyślny rozwój ASO opierał się na obecnych strategiach opartych na P(III) i wiązał się z wieloma wyzwaniami związanymi z ich podejściem: wysoką wrażliwością na powietrze i wilgoć, trudną procedurą i, co ważne, brakiem stereoselektywności. Odwrotnie, metoda umożliwiona przez PSI jest prosta, obejmująca najpierw bezpośrednie utworzenie wiązania P-O i deprotekcję przy użyciu 3% DCA w DCM.4 (Rysunek 1)
Inkorporacja siarki z fosforem (PSI lub Ψ) z uproszczonym mechanizmem.
Rysunek 1.Wbudowywanie siarki fosforowej (PSI, Ψ) i uproszczony mechanizm wbudowywania wiązań fosforotioanowych do oligonukleotydów.
PI - rozszerza zakres o chiralne metylofosfoniany i niestandardowe fosfiny
Kolejną ważną modyfikacją wiązań fosfodiestrowych jest alkilowanie w celu utworzenia metylofosfonianu (MPO). Są one również interesujące dla badaczy, ponieważ nadają oligonukleotydom wysoki stopień stabilności. Stwierdzając, że istnieje niewiele sposobów na skuteczne tworzenie tych połączeń, a żaden nie może tego zrobić stereoselektywnie, laboratorium Barana opracowało odczynniki zdolne do tego, zwane inkorporacją fosforu (PI lub Π).5 Co więcej, odczynniki PI pozwalają na dostosowanie podstawienia obecnego na łączniku fosforylowym, umożliwiając dowolną liczbę podstawień według uznania badacza. Ponieważ jest to prawdopodobnie najcenniejsze ze względu na zastosowania w rozwoju ASO, oferujemy również metylowane odczynniki PI. Jednak laboratorium Barana zaobserwowało również, że dzięki strukturze PI można utworzyć dowolną liczbę złożonych fosfin poprzez sekwencyjne dodanie Grignarda i alkilolitu, co ma znaczną wartość dla chemików syntetycznych. Z tego powodu dostarczamy również niepodstawione odczynniki PI.
Inkorporacja fosforu (PI) z uproszczonym mechanizmem.
Rysunek 2.Odczynniki inkorporujące fosfor (PI, Π) i uproszczony mechanizm tworzenia sfunkcjonalizowanych, chiralnych fosfin lub wiązań metylofosforanowych (MPO) w oligonukleotydach.
PSIO i PSI2 - zapewnia większą różnorodność wiązań racemicznych i achiralnych
Podczas gdy jednym z najbardziej znaczących ulepszeń wprowadzonych przez platformę PSI w stosunku do istniejących metod jest zwiększona stereoselektywność, oferowanie kompleksowego rozwiązania do syntezy oligonukleotydów wymaga również włączenia racemicznych i achiralnych wiązań. Podczas gdy często podstawienia do wiązań fosfodiestrowych w oligonukleotydach zapewniają dodatkowe korzyści, większość badań nad oligonukleotydami musi nadal obejmować tworzenie i badanie natywnych wiązań fosfodiestrowych. W związku z tym opracowano skuteczny odczynnik kompatybilny z PSI (PSIO) w celu łatwej instalacji tych wiązań. Warto zauważyć, że podobnie jak odczynniki PI opisane powyżej, PSIO jest również interesujący dla chemików syntetycznych, ponieważ zaobserwowano, że jest on również aktywny w fosforylowaniu alkoholi w prostej i skalowalnej metodzie.6 Wreszcie, wiązania fosfoditio są również bardzo interesujące dla badaczy, ponieważ zapewniają wiele korzyści dla stabilności obserwowanych w monopodstawionych wiązaniach opisanych powyżej, ale bez dodatkowej złożoności instalowania stereocentrum w produkcie końcowym. PSI2 został opracowany w tym celu i chociaż istnieją metody oparte na P(III), ich skuteczność jest ograniczona przez kwestie stabilności, których unika się dzięki PSI2.
Odczynniki PSI z uproszczonymi mechanizmami ich użycia.
Rysunek 3.Odczynniki PSI do tworzenia achiralnych wiązań fosfodiester/fosfoditio w oligonukleotydach i fosforylacji alkoholi.
Produkty
Loading
Referencje
1.
Brown, D. M. A Brief History of Oligonucleotide Synthesis. In Protocols for Oligonucleotides and Analogs: Synthesis and Properties, Agrawal, S., Ed.; Humana Press: Totowa, NJ, 1993; pp 1−17.
2.
Beaucage, S. L.; Caruthers, M. H. Deoxynucleoside phosphoramidites: A new class of key intermediates for deoxypolynucleotide synthesis. Tet. Lett. 1981, 22 (20), 1859−1862.
3.
Matteucci, M. D.; Caruthers, M. H. Synthesis of deoxyoligonucleotides on a polymer support. J. Am. Chem. Soc. 1981, 103 (11), 3185−3191.
4.
Knouse, K. W.; deGruyter, J. N.; Schmidt, M. A.; Zheng, B.; Vantourout, J. C.; Kingston, C.; Mercer, S. E.; McDonald, I. M.; Olson, R. E.; Zhu, Y.; Hang, C.; Zhu, J.; Yuan, C.; Wang, Q.; Park, P.; Eastgate, M. D.; Baran, P. S. Unlocking P(V): Reagents for chiral phosphorothioate synthesis. Science 2018, 361, 1234−1238.
5.
Xu, D.; Rivas-Bascón, N.; Padial, N. M.; Knouse, K. W.; Zheng, B.; Vantourout, J. C.; Schmidt, M. A.; Eastgate, M. D.; Baran, P. S. Enantiodivergent Formation of C–P Bonds: Synthesis of P-Chiral Phosphines and Methylphosphonate Oligonucleotides. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142 (12), 5785-5792.
6.
Ociepa, M.; Knouse, K. W.; He, D.; Vantourout, J. C.; Flood, D. T.; Padial, N. M.; Chen, J. S.; Sanchez, B. B.; Sturgell, E. J.; Zheng, B.; Qiu, S.; Schmidt, M. A.; Eastgate, M. D.; Baran, P. S. Mild and Chemoselective Phosphorylation of Alcohols Using a Ψ-Reagent. Org. Lett. 2021, 23 (24), 9337–9342.