Protokół hodowli ludzkich preadipocytów (HPAd)
I. Przechowywanie
A. Fiolki kriokonserwowane (802s-05a, 802h-05a, S802s-05a)
Przechowywać fiolki kriokonserwowane w zbiorniku z ciekłym azotem natychmiast po ich dostarczeniu.
*Podczas wyjmowania fiolek kriokonserwowanych ze zbiornika z ciekłym azotem należy nosić maskę ochronną i rękawice. Gwałtowna zmiana temperatury między zbiornikiem a pomieszczeniem może spowodować pęknięcie uwięzionego w fiolkach ciekłego azotu i obrażenia.
Ludzkie preadipocyty (HPAd)
II. Przygotowanie do hodowli
- Upewnij się, że szafka bezpieczeństwa biologicznego klasy II z laminarnym przepływem powietrza z filtrem HEPA jest w odpowiednim stanie technicznym.
- Sterylizuj szafkę bezpieczeństwa biologicznego 70% alkoholem.
- Włącz dmuchawę szafki bezpieczeństwa biologicznego na 10 minut przed rozpoczęciem pracy z hodowlą komórkową.
- Upewnij się, że wszystkie pipety serologiczne, końcówki do pipet i roztwory odczynników są sterylne.
- Przestrzegaj standardowej techniki sterylizacji i zasad bezpieczeństwa:
a. Nie pipetować doustnie.
b. Zawsze nosić rękawice i okulary ochronne podczas pracy z ludzkimi komórkami, nawet jeśli wszystkie szczepy zostały przebadane na obecność wirusa HIV, zapalenia wątroby typu B i zapalenia wątroby typu C.
c. Wszystkie prace związane z hodowlą komórek należy wykonywać w sterylnym pomieszczeniu.
III. Hodowla HPAd
A. Przygotowanie kolb do hodowli komórkowej HPAd
- Wyjmij z lodówki Human Preadipocyte Growth Medium (811-500). Odkazić butelkę 70% alkoholem w sterylnym kapturze.
- Nanieść pipetą 15 ml Human Preadipocyte Growth Medium (811-500)* do kolby T-75 (SIAL0641).
* Stosunek pożywki do powierzchni powinien wynosić 1 ml na 5 cm2. - 5 ml dla kolby T-25 (SIAL0639) lub szalki do hodowli tkanek o średnicy 60 mm (SIAL0166).
- 15 ml dla kolby T-75 (SIAL0641) lub naczynia do hodowli tkanek o średnicy 100 mm (SIAL0167).
B. Rozmrażanie i umieszczanie HPAd
- Wyjmij kriokonserwowaną fiolkę HPAd ze zbiornika do przechowywania ciekłego azotu, stosując odpowiednią ochronę oczu i rąk.
- Obróć nakrętkę fiolki o ćwierć obrotu, aby uwolnić ciekły azot, który może być uwięziony w gwintach, a następnie ponownie dokręć nakrętkę.
- Szybko rozmroź komórki, umieszczając dolną połowę fiolki w łaźni wodnej o temperaturze 37°C i uważnie obserwuj fiolkę podczas procesu rozmrażania.
- Wyjmij fiolkę z łaźni wodnej, gdy w fiolce pozostanie tylko niewielka ilość lodu. Nie pozwól na całkowite rozmrożenie komórek.
- Odkaż zewnętrzną część fiolki 70% alkoholem w sterylnej komorze bezpieczeństwa biologicznego.
- Usuń ostrożnie korek fiolki. Nie dotykaj brzegu nakrętki ani fiolki rękami, aby uniknąć zanieczyszczenia.
- Zawieś ponownie komórki w fiolce, delikatnie pipetując komórki 5 razy pipetą o pojemności 2 ml. Należy uważać, aby nie pipetować zbyt energicznie, aby nie spowodować pienienia.
- Zmieszaj pipetą zawiesinę komórek (1 ml) z fiolki do kolby T-75 (SIAL0641) zawierającej 15 ml pożywki Human Preadipocyte Growth Medium (811-500).
- Zamknąć kolbę i delikatnie wstrząsnąć, aby równomiernie rozprowadzić komórki.
- Umieścić kolbę T-75 (SIAL0641) w inkubatorze z nawilżaniem 37oC, 5% CO2 . Poluzuj pokrywę, aby umożliwić wymianę gazową. Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie należy zakłócać hodowli przez 24 godziny po inokulacji.
- Zmień na świeżą Human Preadipocyte Growth Medium (811-500) po 24 godzinach lub przez noc, aby usunąć wszelkie ślady DMSO.
- Zmieniać Human Preadipocyte Growth Medium (811-500) co drugi dzień, aż komórki osiągną 60% konfluencji.
- Podwoić objętość pożywki Human Preadipocyte Growth Medium (811-500), gdy hodowla osiągnie 60% konfluencji lub w przypadku karmienia weekendowego.
- Podkulturuj komórki, gdy hodowla HPAd osiągnie 85-95% konfluencji.
IV. Podhodowla HPAd
A. Przygotowanie odczynników do podhodowli
- Wyjmij Roztwór trypsyny-EDTA (T3924) i Inhibitor trypsyny (T6414) z zamrażarki o temperaturze -20°C i rozmroź przez noc w lodówce.
- Upewnij się, że wszystkie odczynniki do podhodowli są rozmrożone. Delikatnie zawiruj każdą butelkę kilka razy, aby utworzyć jednorodne roztwory.
- Przechowuj wszystkie odczynniki do podhodowli w temperaturze 4 °C do wykorzystania w przyszłości.
- Aliquot Trypsin/EDTA solution (T3924) i przechowuj niewykorzystaną część w temperaturze -20 °C, jeśli potrzebna jest tylko część Trypsin/EDTA (T3924).
B. Przygotowanie kolby hodowlanej
- Wyjmij Human Preadipocyte Growth Medium (811-500) z lodówki. Odkazić butelkę 70% alkoholem w sterylnym pomieszczeniu.
- Nanieść pipetą 35 ml Human Preadipocyte Growth Medium (811-500) do kolby T-175 (SIAL1080) (do użycia w Sekcji IV C Krok 15.)
C. Podhodowla HPAd
Trypsynuj komórki w temperaturze pokojowej. Nie podgrzewać żadnych odczynników do temperatury 37 °C.
- Usuń pożywkę z kolb hodowlanych przez aspirację.
- Umyj monowarstwę komórek za pomocą HBSS (H6648) i usuń roztwór przez aspirację.
- Pobierz pipetą 6 ml roztworu trypsyny/EDTA (T3924) do kolby T-75 (SIAL0641). Delikatnie potrząśnij kolbą, aby upewnić się, że roztwór pokrywa wszystkie komórki.
- Natychmiast usuń 5 ml roztworu.
- Zamknij szczelnie kolbę i monitoruj postęp trypsynizacji w temperaturze pokojowej pod odwróconym mikroskopem. Zazwyczaj zaokrąglenie komórek zajmuje około 1 do 3 minut. Komórki mogą nie stać się całkowicie okrągłe podczas trypsynizacji, a niektóre komórki mogą zachować pewne procesy, nawet jeśli zostaną oderwane od powierzchni hodowli.
- Uwolnij zaokrąglone komórki z powierzchni hodowli, uderzając bokiem kolby o dłoń, aż większość komórek zostanie odłączona.
- Nanieś pipetą 5 ml roztworu inhibitora trypsyny (T6414) do kolby, aby zahamować dalszą aktywność tryptyczną.
- Przenieść zawiesinę komórek z kolby do sterylnej stożkowej probówki o pojemności 50 ml.
- Przepłucz kolbę dodatkowymi 5 ml roztworu inhibitora trypsyny (T6414) i przenieś roztwór do tej samej probówki stożkowej.
- Zbadaj kolbę T-75 (SIAL0641) pod mikroskopem. Jeśli w kolbie pozostało 20% komórek, powtórz kroki 2-9.
- Wiruj probówkę stożkową z prędkością 220 x g przez 5 minut, aby osuszyć komórki.
- Spuść supernatant z probówki bez naruszania osadu komórek.
- Przesuń końcówkę stożkowej probówki palcem, aby poluzować osad komórek.
- Zawieś ponownie komórki w 5 ml pożywki Human Preadipocyte Growth Medium (811-500), delikatnie pipetując komórki w celu rozbicia grudek.
- Zlicz komórki za pomocą hemocytometru lub licznika komórek. Zaszczepić 10 000 komórek na cm2 dla szybkiego wzrostu lub 6 000 komórek na cm2 dla regularnych subkultur.
V. Różnicowanie HPAd
A. Posiew HPAd w celu różnicowania
1. Dostosuj objętość Human Preadipocyte Growth Medium (811-500), aby uzyskać pożądaną gęstość komórek
zgodnie z poniższą tabelą:
2. Posiać preadipocyty w ilości 44 000 komórek/cm2 w pożądanym formacie do różnicowania.
3. Umieść komórki w inkubatorze z nawilżaniem w temperaturze 37°C i 5% CO2.
4. Rozpocznij różnicowanie, gdy hodowla osiągnie 100% konfluencji, a komórki będą upakowane. Zazwyczaj osiągnięcie całkowitej konfluencji zajmuje od 1 do 2 dni.
B. Przygotowanie pożywki do różnicowania
- Wyjmij pożywkę do różnicowania ludzkich adipocytów (811D-250) z lodówki i odkaż butelkę 70% alkoholem w sterylnym pomieszczeniu.
- Nałóż wymaganą ilość Human Adipocyte Differentiation Medium (811D-250), odkręć nakrętkę i wyrównaj temperaturę w 37°C, 5% CO2 nawilżanym inkubatorze przez 2 godziny, aby umożliwić wymianę gazową i ogrzanie się pożywki do 37°C.
C. Różnicowanie HPAd do HAd
Nie pozwól komórkom wyschnąć podczas zmiany pożywki.
HPAd musi być w 100% konfluentny, a komórki zapakowane przed rozpoczęciem różnicowania
- Usuń pożywkę z kolby hodowlanej przez aspirację.
- Dodaj odpowiednią objętość Human Adipocyte Differentiation Medium (811D-250) zgodnie z tabelą w sekcji V. A. Krok 1.
- Inkubuj komórki w 37°C, 5% CO2 nawilżanym inkubatorze w pożywce do różnicowania ludzkich adipocytów (811D-250).
- Zmieniaj na świeże Human Adipocyte Differentiation Medium (811D-250) co 3 dni przez 15 dni.
- Pod koniec 15 dni komórki różnicują się w HAd z kropelkami lipidów w komórkach.
- Usuń Human Adipocyte Differentiation Medium (811D-500) i zagłodź komórki w Human Adipocyte Starvation Medium (811S-250) na 1 dzień przed testem.