Analiza GC fluorowęglowodorów na kolumnie z wypełnieniem (5% fluorokol™ na 60/80 1198 B)
CONDITIONS
column
10’ x 1/8” SP® alloy, general configuration, packed with 5% Fluorcol™ on 60/80 Carbopack B
oven
50 °C
detector
FID
carrier gas
nitrogen, 30 mL/min
injection
10 μL synthetic mixture (approximately 20% each compound)
Opis
Komentarz do analizy
Upakowana kolumna GC wykorzystująca fazę stacjonarną Fluorcol jest również przydatna do fluorowęglowodorów. Polaryzacja tej kolumny zapewnia alternatywny wzór elucji w porównaniu do chromatogramu kolumny PLOT z chlorkiem glinu na poprzednim slajdzie.
Informacje prawne
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fluorcol is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC