Merck
Incorporation of chemically modified proteins into liposomes.
Acta biologica et medica Germanica (1981-01-01)
R Koelsch, J Lasch, A L Klibanov, V P Torchilin
ABSTRAKT
Enzymes, not anchored into bilayers of membranes like trypsin, alpha-chymotrypsin, and carboxypeptidase A are chemically modified by acylation with fatty acids chlorides. This treatment renders these proteins hydrophobic so that they can combine with the phospholipid membrane of liposomes. This report deals with the incorporation of modified enzymes into liposomes prepared by different methods.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Palmitoyl chloride, 98%
SKU
Gabaryty przesyłki
Dostępność
Cena netto
Ilość
Sigma-Aldrich
Stearoyl chloride, 97%
SKU
Gabaryty przesyłki
Dostępność
Cena netto
Ilość
Sigma-Aldrich
Stearoyl chloride, technical, ≥90% (GC), strongly brown
SKU
Gabaryty przesyłki
Dostępność
Cena netto
Ilość