Merck
Tri(2-furyl)phosphine 99%
Tri(2-furyl)phosphine
Tri(2-furyl)phosphine 99%
Synonim(y):
TFP, Tri-2-furanylphosphine, Tris(2-furanyl)phosphine, Tris(o-furyl)phosphine
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.17
Products
Marka
Temperatura wrzenia (°C)
Masa cząsteczkowa wzoru
Temperatura topnienia (°C)
Postać fizyczna
Czystość
Grupa funkcyjna
Klasa Markusha
Grupa Markusha
Typ reakcji
Typ odczynnika