Merck
Multimedia Durapore® 0.5/0.2/0.22 µm, OptiScale® Capsule OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 0.5/0.2/0.22 μm
Multimedia Durapore® 0.5/0.2/0.22 µm, OptiScale® Capsule
Multimedia Durapore® 0.5/0.2/0.22 µm, OptiScale® Capsule OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 0.5/0.2/0.22 μm
Products
Kategoria produktu
Marka
Linia produktu
Kompatybilność ze sterylizacją
Działanie
Długość (cm)
Długość (cale)
Rozmiar powierzchni cm²
Poziom jakości
Hydrofobowość
Materiał membrany
Materiał pomocniczy
Wielkość porów (µm)