Wstecz
Micro-Reaction Vessel, black phenolic hole cap, pkg of 12
Products
Kategoria produktu
vials (1)
Marka
Supelco (1)
Średnica zewnętrzna (mm)
Objętość (ml)
Typ zamknięcia
Kolor
Materiał fiolki
Kolor fiolki
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
27479
Micro-Reaction Vessel, black phenolic hole cap, pkg of 12,
volume 10 mL, clear glass vial, O.D. × H 26 mm × 72 mm, PTFE/silicone septum, graduations: no