Nazwa produktu
Ethyl 6-ethoxy-2-hydroxybenzoate 95%
Numer produktu
564974
Marka produktu
aldrich
Numer CAS
154364-61-1
Masa cząsteczkowa
210.23
Test | Charakterystyka techniczna |
---|---|
Appearance (Color) | White to Off-White |
Appearance (Form) | Conforms to Requirements |
Powder or Crystals | |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (GC) | ≥94.0 % |