Nazwa produktu
3-Hydroxypropane-1-sulfonic acid technical, ~80% (T)
Numer produktu
56260
Marka produktu
aldrich
Numer CAS
15909-83-8
Masa cząsteczkowa
140.16
Test | Charakterystyka techniczna |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Brown to Very Dark Brown |
APPEARANCE (FORM) | Liquid or Viscous Liquid |
TITRATION (T) NAOH 0.1M | ~ 80 % in water |
WATER | ~ 20 water |
CARBON 13 NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |