Merck
V900662
Sigma-Aldrich
3,5-Pyridinedicarboxylic acid
Vetec, reagent grade, 98%
Synonim(y):
Dinicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.12
Beilstein:
131640
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec
Próba
98%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-5(7(11)12)3-8-2-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
MPFLRYZEEAQMLQ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chao-Yan Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1383, 18-24 (2015-01-27)
Three Ag(I)-organic frameworks, [Ag5(pydc)2(CN)]n, {[Ag4(pydc)2]CH3CN}n, and [Ag(4,4'-bpy)NO3]n, were synthesized and embedded into silica gels to form metal-organic-framework (MOF)-embedded gels for the microextraction of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in soils. Despite the great differences in the structures of the organic ligands
Yihui Cui et al.
The Journal of physiology, 593(13), 2833-2849 (2015-04-16)
Although learning can arise from few or even a single trial, synaptic plasticity is commonly assessed under prolonged activation. Here, we explored the existence of rapid responsiveness of synaptic plasticity at corticostriatal synapses in a major synaptic learning rule, spike-timing-dependent