Kluczowe dokumenty
V900134
L-Ascorbic acid
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonim(y):
L-Threoascorbic acid, Antiscorbutic factor, Vitamin C
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
99%
Formularz
powder
kolor
white to off-white
mp
190-194 °C (dec.)
ciąg SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Klucz InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?