Merck
V000954
Sigma-Aldrich
Sodium rhodizonate dibasic
p.a., 98.5%
Synonim(y):
3,4,5,6-Tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, Rhodizonic acid disodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6Na2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.04
Beilstein:
5181379
Numer WE:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
p.a.
Poziom jakości
Próba
98.5%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C6H2O6.2Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;/h7-8H;;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)