1568051
USP
Proguanil Związek pokrewny C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1,5-Bis(4-chlorophenyl)biguanide monohydrochloride monohydrochloride, N,N′-Bis(4-chlorophenyl)imidodicarbonimidic diamide monohydrochloride
Wybierz wielkość
3150,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3150,00 zł
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
proguanil
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)N\C(=N\C(=Nc2ccc(cc2)Cl)N)\N.Cl
InChI
1S/C14H13Cl2N5.ClH/c15-9-1-5-11(6-2-9)19-13(17)21-14(18)20-12-7-3-10(16)4-8-12;/h1-8H,(H5,17,18,19,20,21);1H
Klucz InChI
HEWJYBHXNHZDOY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)