Merck
SY3H990F91C4
Synthonix Corporation
5-tert-butyl-3-isothiazolamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.25
Numer MDL:
Iupac Name
5-(tert-butyl)isothiazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H12N2S/c1-7(2,3)5-4-6(8)9-10-5/h4H,1-3H3,(H2,8,9)
Klucz InChI
WWZIRENXMOAEIP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
PALE-YELLOW SOLID
Product Link
https://synthonix.com/11822.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11822.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)