Kluczowe dokumenty
SY3H95E5DF15
Synthonix Corporation
8-Chlorochroman-4-amine
About This Item
Iupac Name
8-chloro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-ylamine
Inchi Code
1S/C9H10ClNO/c10-7-3-1-2-6-8(11)4-5-12-9(6)7/h1-3,8H,4-5,11H2
Klucz InChI
YCWHOLRRUIEVQK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63654.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)