Merck
SY3H7CF29121
Synthonix Corporation
2,5-Diiodobenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.92
Numer MDL:
Iupac Name
2,5-diiodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3I2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
Klucz InChI
SXOHPRPFFZRIJO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63461.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63461.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)