Merck
SY3H3D67D315
Synthonix Corporation
Ethyl 1,4-dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
ethyl 1,4-dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-4-12-8(11)7-6(2)9-5-10(7)3/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
KJDJAZWOHDBZSZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/46990.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46990.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)