Kluczowe dokumenty
SY3H3D6786D9
Synthonix Corporation
2-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylamino)ethanol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.65
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
2-(1,3-benzodioxol-5-ylamino)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO3.ClH/c11-4-3-10-7-1-2-8-9(5-7)13-6-12-8;/h1-2,5,10-11H,3-4,6H2;1H
Klucz InChI
LMONVTDNVNEAQG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/52125.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52125.html
  • Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)