Merck
SY3H315B0E8B
Synthonix Corporation
Benzyl (2-aminoethyl)carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
benzyl 2-aminoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8,11H2,(H,12,13)
Klucz InChI
QMMFTRJQCCVPCE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
Z675814Z675849Z675822
manufacturer/tradename
MICROFLEX DFK-608-XXL, Microflex DFK-608-XXL
manufacturer/tradename
MICROFLEX DFK-608-S, Microflex DFK-608-S
manufacturer/tradename
MICROFLEX DFK-608-XL, Microflex DFK-608-XL
manufacturer/tradename
MICROFLEX DFK-608-M, Microflex DFK-608-M
material
green gloves, green nitrile
material
green gloves, green nitrile
material
green gloves, green nitrile
material
green gloves, green nitrile
feature
disposable, powder-free, latex free
feature
disposable, latex free, powder-free
feature
disposable, latex free, powder-free
feature
disposable, latex free, powder-free
packaging
pack of 50 ea (boxes of 50)
packaging
pack of 50 ea (boxes of 50), package of 50 ea
packaging
pack of 50 ea (boxes of 50), package of 50 ea
packaging
pack of 50 ea (boxes of 50), package of 50 ea
size
XXL
size
S
size
XL
size
M
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/36901.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36901.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)