Merck
SY3514242545
Synthonix Corporation
3-(hydroxymethyl)oxetan-3-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.11
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)-3-oxetanol
Inchi Code
1S/C4H8O3/c5-1-4(6)2-7-3-4/h5-6H,1-3H2
Klucz InChI
TVRBHJADIOFJDI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/31091.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/31091.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)