Kluczowe dokumenty
SY3432449076
Synthonix Corporation
2-Methyl-2H-indazole-4-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
2-methyl-2H-indazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O2S/c1-11-5-6-7(10-11)3-2-4-8(6)14(9,12)13/h2-5H,1H3
Klucz InChI
BMJXULOIFQMBII-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14156.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)