Merck
SY3371475963
Synthonix Corporation
5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.52
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2S/c1-10-5-8-2-3(6)4(7)9-5/h2H,1H3
Klucz InChI
XVRYJQACDDVZEI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0424.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0424.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)